missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Bis(tert-boc)piperazine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(tert-boc)piperazine-d8 |
| CAS | 1246816-49-8 |
| Molekylformel | C14H18D8N2O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-d8, 1,4-(Piperazine-d8)dicarboxylic Acid 1,4-Bis(1,1-dimethylethyl)ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N2O4/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-16(10-8-15)12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)OC(C)(C)C)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | ditert-butyl 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine-1,4-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.42 |
| Formel vikt | 294.2395 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?