missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, Mikromol™
Beskrivning
1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine |
| CAS | 547730-06-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4-Bis[(tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. O (EP), Terazosin Imp. O (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity O, Terazosin Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h11-12H,1-10H2 |
| LEDER | O=C(C1CCCO1)N2CCN(CC2)C(=O)C3CCCO3 |
| IUPAC-namn | [4-(oxolane-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanone |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?