Läs mer
1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10615592 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10615592 1 g Glass bottle 1g
10417750 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10615592 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154170010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-36-0
Molekylformel C8H4Cl6
Molekylvikt (g/mol) 312.82
MDL-nummer MFCD00000791
InChI-nyckel OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
PubChem CID 6233
IUPAC-namn 1,4-bis(trichloromethyl)benzene
LEDER ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Bis(trichloromethyl)benzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106°C to 110°C
Färg Yellow
Kokpunkt 312°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H4(CCl3)2
Kvantitet 1 g
Beilstein 05, 385
Merck Index 15, 1304
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 2.07 mPa.s (120°C)
Formel vikt 312.83
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.