Läs mer
1,4-Bis(triklometyl)bensen, TRC
Produktkod. 30333620
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30333620 1 g
1 options
Produktkod. 30333620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1683601G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
CAS 68-36-0
Molekylformel C8H4Cl6
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, 1,4-di(Trichloromethyl)benzene, Bitriben, Chloksil, Chloxil, Chloxyl, Chloxyle, Cloxil, Geksol, Hetol, Hexachloroparaxylol, Hexachloroxylene, Hexichol, Khloxil, NSC 41883, Polytrem, p-Bis(perchloromethyl)benzene, p-Bis(trichloromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexachloro-p-xylene, ω,ω'-Hexachloro-p-xylene, ω-Hexachloro-p-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
LEDER ClC(Cl)(Cl)c1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,4-bis(triklometyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 312.84
Formel vikt 309.8444