Läs mer
1,4-Bis(triklometyl)bensen, TRC
Produktkod. 30331375
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30331375 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30331375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1683602.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
CAS 68-36-0
Molekylformel C8H4Cl6
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene, 1,4-di(Trichloromethyl)benzene, Bitriben, Chloksil, Chloxil, Chloxyl, Chloxyle, Cloxil, Geksol, Hetol, Hexachloroparaxylol, Hexachloroxylene, Hexichol, Khloxil, NSC 41883, Polytrem, p-Bis(perchloromethyl)benzene, p-Bis(trichloromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexachloro-p-xylene, ω,ω'-Hexachloro-p-xylene, ω-Hexachloro-p-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
LEDER ClC(Cl)(Cl)c1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,4-bis(triklometyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 312.84
Formel vikt 309.8444