Läs mer
1,4-Bis(trifluormetyl)bensen, 99 %
Produktkod. 11494220
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494220 100 g 100g
11478337 5 g 5g
11488337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18411.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 433-19-2 | C8H4F6 | 214,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 433-19-2
Molekylformel C8H4F6
Molekylvikt (g/mol) 214.11
MDL-nummer MFCD00000402
InChI-nyckel PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-di trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-benzene, hexafluoro-p-xylene, p-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-bis trifluoromethyl, 1,4-bis-trifluoromethylbenzene, p-trifluoromethylbenzotrifluoride, ptf-tfm, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-p-xylene
PubChem CID 67945
IUPAC-namn 1,4-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
Smältpunkt -1 °C
Densitet 1.381
Kokpunkt 116 °C till 117 °C
Flampunkt 21 °C (69 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.379
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1912445
Formel vikt 214.11
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.