Läs mer
1,4-Bis(trifluormetyl)bensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 433-19-2 |
| Molekylformel | C8H4F6 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1,4-Di(trifluoromethyl)benzene, NSC 61992PTF-TFM, p-Bis(trifluoromethyl)benzene, p-Trifluoromethylbenzotrifluoride, p-Xylene hexafluoride, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-p-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,4-bis(trifluorometyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.11 |
| Formel vikt | 214.0217 |