Läs mer
1,4-Bis(trifluormetyl)bensen, TRC
Produktkod. 30394405
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30394405 25 g
1 options
Produktkod. 30394405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58874025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 433-19-2
Molekylformel C8H4F6
Kvantitet 25 g
Synonym 1,4-Di(trifluoromethyl)benzene, NSC 61992PTF-TFM, p-Bis(trifluoromethyl)benzene, p-Trifluoromethylbenzotrifluoride, p-Xylene hexafluoride, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-p-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
LEDER FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,4-bis(trifluorometyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 214.11
Formel vikt 214.0217