Läs mer
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne, 98%
Produktkod. 11387306
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387306 1 g 1g
11397306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09246.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4526-07-2 | C10H18Si2 | 194.42 g/mol
1,4-bis(trimetylsilyl)-1,3-butadiyn används i Negishi-protokollet för syntes av glykosylerade oligo(etynylen)er. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-bis(trimetylsilyl)-1,3-butadiyn används i Negishi-protokollet för syntes av glykosylerade oligo(etynylen)er. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4526-07-2
Molekylformel C10H18Si2
Molekylvikt (g/mol) 194.42
MDL-nummer MFCD00009839
InChI-nyckel LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Smältpunkt 110°C to 113°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1758268
Synonym 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
IUPAC-namn 3-metyl-4-propan-2-ylanilin;hydroklorid
PubChem CID 2796270
Formel vikt 194.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.