Läs mer
1,4-Bis(trimetylsilyl)-1,3-butadiyn, 98 %
Beskrivning
1,4-bis(trimetylsilyl)-1,3-butadiyn används i Negishi-protokollet för syntes av glykosylerade oligo(etynylen)er. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,4-bis(trimetylsilyl)-1,3-butadiyn används i Negishi-protokollet för syntes av glykosylerade oligo(etynylen)er. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne |
| Smältpunkt | 110 °C till 113 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Densitet | 0.752 |
| UN-nummer | UN1325 |
| Beilstein | 1758268 |
| Synonym | 1,4-bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl butadiyne, 1,4-bis trimethylsilyl buta-1,3-diyne, trimethyl 4-trimethylsilylbuta-1,3-diynyl silane, btmsbd, acmc-1ctvu, bis trimethylsiyl butadiyne, ksc491i6r, bis trimethylsilyl-1,3-butadiyne, bis trimethylsilyl butadiyne |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| IUPAC-namn | trimetyl(4-trimetylsilylbuta-1,3-diynyl)silan |
| PubChem CID | 138279 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.