Läs mer
1,4-bis(trimetylsilyl)tetrafluorbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453337
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453337 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15453337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26009.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16956-91-5 | C12H18F4Si2 | 294.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Smältpunkt 53°C to 55°C
CAS 16956-91-5
Kvantitet 1 g
Molekylformel C12H18F4Si2
MDL-nummer MFCD00093109
Synonym 1,4-bis trimethylsilyl tetrafluorobenzene, trimethyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilyl phenyl silane, acmc-20ap2x, 1,4-bis-trimethylsilyl tetrafluorobenzene, perfluoro-1,4-phenylene bis trimethylsilane, tetrafluoro-1,4-phenylenebis trimethylsilane, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl-benzene, benzene,1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-bis trimethylsilyl, trimethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimethylsilylphenyl silane
InChI-nyckel RIGHSQASRZUCPK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)[Si](C)(C)C)F)F
IUPAC-namn trimetyl-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-trimetylsilylfenyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 294.44
PubChem CID 2769673
Formel vikt 294.44
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.