Läs mer
1-(4-brom-1,3-tiazol-2-yl)-4-metylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642675
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10642675 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10402074 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC77310DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 919352-66-2
Molekylformel C8H12BrN3S
Molekylvikt (g/mol) 262.17
MDL-nummer MFCD09878991
InChI-nyckel GHLARJPRKBAWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl-4-methylpiperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole, 1-4-bromo-thiazol-2-yl-4-methyl-piperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole, piperazine, 1-4-bromo-2-thiazolyl-4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl-4-bromothiazole, 4-bromo-2-n-methylpiperazin-1-yl thiazole
PubChem CID 43811061
IUPAC-namn 4-brom-2-(4-metylpiperazin-1-yl)-1,3-tiazol
LEDER CN1CCN(CC1)C1=NC(Br)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 262.17
Procent renhet 97%