Läs mer
1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene |
| CAS | 2518235-39-5 |
| Molekylformel | C16H16BrF |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16BrF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2 |
| LEDER | BrCCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(F)C=C2 |
| IUPAC-namn | 1-(4-bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.2 |
| Formel vikt | 306.04 |