Läs mer
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15482208
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15482208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55844.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870703-75-6
Molekylformel C11H14BrFN2
Molekylvikt (g/mol) 273.15
MDL-nummer MFCD07368744
InChI-nyckel NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-fluorobenzyl piperazine, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methyl piperazine, acmc-20apb9
PubChem CID 2782804
IUPAC-namn 1-[(4-bromo-2-fluorophenyl)methyl]piperazine
LEDER FC1=C(CN2CCNCC2)C=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine
Färg Yellow to Orange
Densitet 1.411 g/mL
Kokpunkt 120°C to 122°C (0.02 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.563
Kvantitet 1 g
Formel vikt 273.15
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid