Läs mer
1-(4-brom-2-tienyl)etan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10384382
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10384382 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10394382 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10384382 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10200DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7209-11-2
Molekylformel C6H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 205.07
MDL-nummer MFCD01566552
InChI-nyckel HXVLWNKFMNRJED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromothiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-4-bromothiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-4-bromo-2-thienyl-1-ethanone, 1-4-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 4-bromo-2-acetylthiophene, 1-4-bromo-2-thienyl ethanone, ethanone,1-4-bromo-2-thienyl, ethanone, 1-4-bromo-2-thienyl, 4-bromo-2-acetyl-thiophene
PubChem CID 2735237
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromo-2-thienyl)ethan-1-one
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.07
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk