Läs mer
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Bromo-3-methylphenyl)ethanone |
| CAS | 37074-40-1 |
| Molekylformel | C9H9BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-5-8(7(2)11)3-4-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)C)Br |
| IUPAC-namn | 1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vikt | 211.9837 |