Läs mer
1-(4-brombensyl)-1,4-diazepan, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10539722
Change view
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Produktkod.
10539722 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10539722 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07198DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS 690632-73-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H17BrN2
MDL-nummer MFCD03407498
Kvantitet 1 g
Synonym 1-4-bromobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-b-bromophenyl methyl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro
InChI-nyckel PUTBARDRYLXING-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=C(CN2CCCNCC2)C=C1
IUPAC-namn 1-[(4-bromfenyl)metyl]-1,4-diazepan
Molekylvikt (g/mol) 269.19
PubChem CID 2794807
Formel vikt 269.18
Procent renhet 95%