Läs mer
1-(4-brombensyl)-4-metylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10422664
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10422664 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11356795 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55810DA
Kemiska identifierare
CAS 280560-78-3
Molekylformel C13H19BrN2
Molekylvikt (g/mol) 283.213
MDL-nummer MFCD00810550
InChI-nyckel WQUWRVLHCKJAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-4-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-4-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5258520, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl
PubChem CID 763047
IUPAC-namn 1-[(4-bromfenyl)metyl]-4-metyl-1,4-diazepan
LEDER CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.21
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.