Läs mer
1-(4-brombensyl)-4-metylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356795
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11356795 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10422664 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356795 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55810DE
Kemiska identifierare
CAS 280560-78-3
Molekylformel C13H19BrN2
Molekylvikt (g/mol) 283.213
MDL-nummer MFCD00810550
InChI-nyckel WQUWRVLHCKJAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-4-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-4-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5258520, 1h-1,4-diazepine,1-4-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl
PubChem CID 763047
IUPAC-namn 1-[(4-bromfenyl)metyl]-4-metyl-1,4-diazepan
LEDER CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 283.21
Procent renhet 97%