Läs mer
1-(4-brombensyl)-5-metyl-lH-1,2,3-triazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10022464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10022464 5 g 5g
10278812 250 mg 250mg
10288812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10022464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07389DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 845885-94-1
Molekylformel C11H10BrN3O2
Molekylvikt (g/mol) 296.124
MDL-nummer MFCD06659088
InChI-nyckel FJFFHBYCFJNIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobenzyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 1h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyl-4-triazolecarboxylic acid, 1-4-bromophenyl methyl-5-methyltriazole-4-carboxylic acid, 1-4-bromo-benzyl-5-methyl-1h-1,2,3 triazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794828
IUPAC-namn 1-[(4-bromfenyl)metyl]-5-metyltriazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N=NN1CC2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 296.12
Procent renhet 97%