Läs mer
1-(4-brombensyl)-5-metyl-lH-1,2,3-triazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 296.12 |
| Procent renhet | 97% |