missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 1424857-68-0 |
| Molekylformel | C13H16BrNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 1-(4-bromobutyl)-3,4-dihydro-7-hydroxy-, 1-(4-Bromobutyl)-7-hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16BrNO2/c14-7-1-2-8-15-12-9-11(16)5-3-10(12)4-6-13(15)17/h3,5,9,16H,1-2,4,6-8H2 |
| LEDER | Oc1ccc2CCC(=O)N(CCCCBr)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-bromobutyl)-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.18 |
| Formel vikt | 297.0364 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?