Läs mer
1-[4-(brommetyl)fenyl]-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10304142
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304142 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10009231 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304142 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18608DA
Kemiska identifierare
CAS 58419-69-5
Molekylformel C9H8BrN3
Molekylvikt (g/mol) 238.088
MDL-nummer MFCD04113600
InChI-nyckel NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl, 1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole, zlchem 1040, 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol, 1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole
PubChem CID 2776489
IUPAC-namn 1-[4-(brommetyl)fenyl]-1,2,4-triazol
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 319
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.