Läs mer
1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-(Bromomethyl)phenyl)ethanone |
| CAS | 51229-51-7 |
| Molekylformel | C9 H9 Br O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(4-Bromomethylphenyl)ethanone, 4-Acetylbenzyl Bromide, 4'-(Bromomethyl)acetophenone, p-(Bromomethyl)acetophenone, p-Acetylbenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-(bromomethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.071 |
| Formel vikt | 211.984 |