Läs mer
1-(4-bromfenoxi)hexan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679214
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679214 1 g 1g
10382283 10 g 10g
10128852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10679214 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09795DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 30752-19-3
Molekylformel C12H17BrO
Molekylvikt (g/mol) 257.171
InChI-nyckel GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
IUPAC-namn 1-brom-4-hexoxibensen
LEDER CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenoxy)hexane
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.17