Läs mer
1-(4-bromfenyl)-2-hydroxietan-1-on, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | BrC6H4C(O)CH2OH |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 215.05 |
| Procent renhet | 97% |