Läs mer
1-(4-bromfenyl)-2-hydroxietan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10467442
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10467442 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10181082 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10467442 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00596EA
Kemiska identifierare
CAS 3343-45-1
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00174275
InChI-nyckel FGROGLJVXNYNQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethan-1-one, ethanone,1-4-bromophenyl-2-hydroxy, 1-4-bromophenyl-2-hydroxy-1-ethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethane-1-one, p-bromphenacylalkohol, zlchem 616, bromophenylhydroxyethanone, p-bromo-a-hydroxy acetophenone, 4-bromobenzoyl methanol
PubChem CID 520633
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-2-hydroxietanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel BrC6H4C(O)CH2OH
Kvantitet 10 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%