Läs mer
1-(4-bromfenyl)-2-hydroxietan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2694294
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10181082
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00596DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3343-45-1
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.046
MDL-nummer MFCD00174275
InChI-nyckel FGROGLJVXNYNQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethan-1-one, ethanone,1-4-bromophenyl-2-hydroxy, 1-4-bromophenyl-2-hydroxy-1-ethanone, 1-4-bromophenyl-2-hydroxyethane-1-one, p-bromphenacylalkohol, zlchem 616, bromophenylhydroxyethanone, p-bromo-a-hydroxy acetophenone, 4-bromobenzoyl methanol
PubChem CID 520633
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-2-hydroxietanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel BrC6H4C(O)CH2OH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%