Läs mer
1-(4-bromfenyl)-3,5-dimetyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10346324
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346324 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021434 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346324 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68210CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 62546-27-4
Molekylformel C11H11BrN2
Molekylvikt (g/mol) 251.127
MDL-nummer MFCD09817558
InChI-nyckel ATCMNDCOEJOOSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl, acmc-209n4v
PubChem CID 24229761
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)-3,5-dimetylpyrazol
LEDER CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 251.13
Procent renhet 97%