Läs mer
(1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
| CAS | 1202028-71-4 |
| Molekylformel | C11 H11 Br N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-6,15H,7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(CO)cnn1c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | [1-(4-bromophenyl)-5-methylpyrazol-4-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.122 |
| Formel vikt | 266.005 |