Läs mer
(+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, 96%
Produktkod. 11392657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392657 1 g 1g
11302667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11848.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24358-62-1 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24358-62-1
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.079
MDL-nummer MFCD00025548
InChI-nyckel SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl ethylamine, 1-4-bromophenyl ethanamine, 4-bromo-alpha-methylbenzylamine, 4-bromo-alpha-phenethylamine, 1-4-bromophenyl ethan-1-amine, 1-4-bromophenyl ethyl amine, --1-4-bromophenyl ethylamine, +-p-bromo-.alpha.-phenethylamine, 1-amino-1-4-bromophenyl ethane, +/--1-4-bromophenyl ethylamine
PubChem CID 91175
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)etanamin
LEDER CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Densitet 1.397
Kokpunkt 140°C to 145°C (30 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.567
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2412318
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 200.08
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.