Läs mer
1-(4-bromfenyl)hexan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631036
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631036 25 g 25g
10481484 1 g 1g
10061464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631036 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09866EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23703-22-2
Molekylformel C12H17Br
Molekylvikt (g/mol) 241.17
MDL-nummer MFCD00061114
InChI-nyckel MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC-namn 1-brom-4-hexylbensen
LEDER CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)hexane
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel BrC6H4(CH2)5CH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 241.17
Procent renhet 97%