Läs mer
1-(4-bromfenyl)oktan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10049231
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 10049231
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB09864EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51554-93-9
Molekylformel C14H21Br
Molekylvikt (g/mol) 269.226
MDL-nummer MFCD00038348
InChI-nyckel OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC-namn 1-brom-4-oktylbensen
LEDER CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)octane
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel BrC6H4(CH2)7CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 269.22
Procent renhet 97%