Läs mer
1-(4-bromfenyl)oktan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692813
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692813 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10049231 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10242442 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692813 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09864DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 51554-93-9
Molekylformel C14H21Br
Molekylvikt (g/mol) 269.226
MDL-nummer MFCD00038348
InChI-nyckel OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC-namn 1-brom-4-oktylbensen
LEDER CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)octane
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel BrC6H4(CH2)7CH3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 269.22
Procent renhet 97%