missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Bromophenyl)piperidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Bromophenyl)piperidin-2-one |
| CAS | 27471-43-8 |
| Molekylformel | C11H12BrNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrNO/c12-9-4-6-10(7-5-9)13-8-2-1-3-11(13)14/h4-7H,1-3,8H2 |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)N2CCCCC2=O |
| IUPAC-namn | 1-(4-bromophenyl)piperidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.12 |
| Formel vikt | 253.0102 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?