Läs mer
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one, 98%
Produktkod. 11410030
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410030 1 g 1g
11420030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410030 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7661-32-7 | C10H10BrNO | 240.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7661-32-7
Molekylformel C10H10BrNO
Molekylvikt (g/mol) 240.1
MDL-nummer MFCD00138502
InChI-nyckel YINFEFUSAQRZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl pyrrolidin-2-one, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-2-pyrrolidone, pubchem9356, p-bromo-phenylpyrrolidone, acmc-209p4u, buttpark 32\07-61, n-4-bromophenyl-2-pyrrolidinone, 1-4-bromophenyl pyrrolidine-2-one
PubChem CID 736110
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)pyrrolidin-2-on
LEDER C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Kokpunkt 98°C to 101°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.