Läs mer
1-(4-bromfenyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510384
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10239942 250 mg 250mg
10691265 1 g 1g
10356284 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10239942 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30110CB
Kemiska identifierare
CAS 22090-26-2
Molekylformel C10H12BrN
Molekylvikt (g/mol) 226.117
InChI-nyckel BVEGBJXZICCEQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl pyrrolidine, n-4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromophenyl-pyrrolidine, acmc-209frt, 4-pyrrolidinobromobenzene, 4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromo-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-bromophenyl, 4-bromo-1-1-pyrrolidinyl benzene
PubChem CID 7016457
IUPAC-namn 1-(4-bromfenyl)pyrrolidin
LEDER C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 226.12
Procent renhet 97%