missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine |
| CAS | 709608-92-4 |
| Molekylformel | C4 2H8 H4 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine (9CI), 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, 1,4-Butane-d8-diamine, 1,4-Butanediamine-(1,1,2,2,3,3,4,4-D8), 1,1,2,2,3,3,4,4-Octadeuteriobutane-1,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.2 |
| Formel vikt | 96.1503 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?