missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Butane-1,1,4,4-d4-diol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butanediol-1,1,4,4-D4 |
| CAS | 36684-44-3 |
| Molekylformel | C4 D4 H6 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,4-Butane-1,1,4,4-d4-diol (9 CI), 1,1,4,4-Tetradeutero-1,4-butanediol, 1,4-Butanediol-1,1,4,4-d4, 1,4-Butanediol-1,1,4,4-D4, 1,4-Butanediol-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6 H,1-4H2/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)CCC([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,4,4-tetradeuteriobutane-1,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.1457 |
| Formel vikt | 94.0932 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?