Läs mer
1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2HCl, TRC
Produktkod. 30367832
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367832 1 mg
30365908 10 mg
30350394 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30367832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4160221MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88972-24-1
Molekylformel C4H10D4Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 165.09
Synonym 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine, dihydrochloride (9CI), 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine 2HCl, 1,4-Butane-2,2,3,3-d4-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-d4 dihydrochloride, Putrescine-d4 dihydrochloride
IUPAC-namn butane-2,2,3,3-d4-1,4-diamine hydrochloride
LEDER C(C(CN)([2H])[2H])(CN)([2H])[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-D4 Dihydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C4H12N2.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-6H2;1H/i1D2,2D2;
Formel vikt 164.08