Läs mer
1,4-Butane-d8-diamine 2HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Diaminobutane-D8 Dihydrochloride |
| CAS | 284665-22-1 |
| Molekylformel | C4 D8 H4 N2 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine, dihydrochloride (9 CI), 1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane D8 dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane-D8 dihydrochloride, 1,4-Butane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-diamine dihydrochloride, 1,4-Butane-d8-diamine d |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H12N2.2 ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane-1,4-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.123 |
| Formel vikt | 168.104 g/mol |
| Visa mer |