Läs mer
1,4-Butane-d8-dithiol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butanedithiol-D8 |
| CAS | 1219805-46-5 |
| Molekylformel | C4 D8 H2 S2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Butanedithiol-D8, 1,4-Butane-d8-dithiol, 1,4-Dimercaptobutane-d8, 1,4-Dithiolbutane-1,1,2,2,3,3,4,4-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutane-1,4-dithiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.3015 |
| Formel vikt | 130.0726 g/mol |
| Visa mer |