Läs mer
1,4-butan sulton, 99+%
Produktkod. 10234610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234610 100 mL Glasflaska 100ml
10590161 25 mL Glasflaska 25ml
10388603 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10234610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107671000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-83-6
Molekylformel C4H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 136.17
MDL-nummer MFCD00006584
InChI-nyckel MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
PubChem CID 15411
IUPAC-namn oxatian 2,2-dioxid
LEDER O=S1(=O)CCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Butane sultone
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 12,5 °C till 15,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3310g/mL, 1.331
Kokpunkt 153 °C (19,0 HPA)
Flampunkt 154 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4600 till 1,4640
Kvantitet 100 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 54 g/L (20 °C), bryts ner. Andra lösligheter: lösliga i kloroform
Formel vikt 136.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Butane sultone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.