Läs mer
1,4-butan sultone, TRC
Produktkod. 17981695
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981695 100 g
17933595 25 g
17923605 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17981695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB689945100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-83-6
Molekylformel C4 H8 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 136.17
Synonym 1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid δ-Sultone, 1,4-Butane Sultone, Butane Sultone, NSC 71999, δ-Butane Sultone, δ-Valerosultone, Sulfobutylbetadex EP impurity B
IUPAC-namn oxatin 2,2-dioxid
LEDER O=S1(=O)CCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butane sultone
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Formel vikt 136.0194