Läs mer
1,4-butanediol, 99 %
Beskrivning
1,4-butandiol används ofta som lösningsmedel i den kemiska industrin för att tillverka gamma-butyrolakton och elastiska fibrer som spandex. Det används som tvärbindningsmedel för termoplastiska uretaner, polyestermjukgörare, färger och beläggningar. Det genomgår uttorkning i närvaro av fosforsyra som ger teterahydrofuran, som är ett viktigt lösningsmedel som används för olika tillämpningar. Det fungerar som en mellanprodukt och används för att tillverka polytetrametyleneterglykol (PTMEG), polybutylentereftalat (PBT) och polyuretan (PU). Den kan användas som industriellt rengöringsmedel och limborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,4-butandiol används ofta som lösningsmedel i den kemiska industrin för att tillverka gamma-butyrolakton och elastiska fibrer som spandex. Det används som tvärbindningsmedel för termoplastiska uretaner, polyestermjukgörare, färger och beläggningar. Det genomgår uttorkning i närvaro av fosforsyra som ger teterahydrofuran, som är ett viktigt lösningsmedel som används för olika tillämpningar. Det fungerar som en mellanprodukt och används för att tillverka polytetrametyleneterglykol (PTMEG), polybutylentereftalat (PBT) och polyuretan (PU). Den kan användas som industriellt rengöringsmedel och limborttagningsmedel.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, dimetylsulfoxid och glykoletrar. Något blandbar med dietyleter. Oblandbar med alifatiska och aromatiska kolväten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Butanediol |
| Smältpunkt | 19 °C till 20 °C |
| Densitet | 1.017 |
| Kokpunkt | 229 °C till 230 °C |
| Flampunkt | 135 °C (275 °F) |
| Brytningsindex | 1.446 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1633445 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, etanol, dimetylsulfoxid och glykoletrar. Lätt blandbar med dietyleter. Inte blandbar med alifatiska och aromatiska kolväten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,4-Butanediol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.