Läs mer
1,4-butanediol, 99 %
Produktkod. p-7043923
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
1000g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382176 250 g -
11456720 1000 g 1000g
11466720 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03491.30
CAS: 110-63-4 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
1,4-butandiol används ofta som lösningsmedel i den kemiska industrin för att tillverka gamma-butyrolakton och elastiska fibrer som spandex. Det används som tvärbindningsmedel för termoplastiska uretaner, polyestermjukgörare, färger och beläggningar. Det genomgår uttorkning i närvaro av fosforsyra som ger teterahydrofuran, som är ett viktigt lösningsmedel som används för olika tillämpningar. Det fungerar som en mellanprodukt och används för att tillverka polytetrametyleneterglykol (PTMEG), polybutylentereftalat (PBT) och polyuretan (PU). Den kan användas som industriellt rengöringsmedel och limborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-butandiol används ofta som lösningsmedel i den kemiska industrin för att tillverka gamma-butyrolakton och elastiska fibrer som spandex. Det används som tvärbindningsmedel för termoplastiska uretaner, polyestermjukgörare, färger och beläggningar. Det genomgår uttorkning i närvaro av fosforsyra som ger teterahydrofuran, som är ett viktigt lösningsmedel som används för olika tillämpningar. Det fungerar som en mellanprodukt och används för att tillverka polytetrametyleneterglykol (PTMEG), polybutylentereftalat (PBT) och polyuretan (PU). Den kan användas som industriellt rengöringsmedel och limborttagningsmedel.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, dimetylsulfoxid och glykoletrar. Något blandbar med dietyleter. Oblandbar med alifatiska och aromatiska kolväten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-63-4
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
MDL-nummer MFCD00002968
InChI-nyckel WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3
PubChem CID 8064
ChEBI CHEBI:41189
IUPAC-namn butan-1,4-diol
LEDER OCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanediol
Smältpunkt 19°C to 20°C
Densitet 1.017
Kokpunkt 229°C to 230°C
Flampunkt 135°C (275°F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 250 g
Beilstein 1633445
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,dimethyl sulfoxide and glycol ethers. Slightly miscible with diethyl ether. Immiscible with aliphatic and aromatic hydrocarbons.
Formel vikt 90.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Butanediol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.