Läs mer
1,4-Butanediol diacrylate, 85+%, stab. with 50-105 ppm hydroquinone
Produktkod. 11303018
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11303018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032780.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
1,4-butandioldiakrylat används som ett multifunktionellt tvärbindare. Det används i torkteknik för målningar, beläggningar, bläck, hartser och lim. Den fungerar som en mellanprodukt för polymersyntes i den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070-70-8
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00014940
InChI-nyckel JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
PubChem CID 70613
LEDER C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanediol diacrylate
Namnnotering Stabilized with 50 to 105 ppm hydroquinone
Färg Färglös
Densitet 1.051 g/mL
Kokpunkt 83°C (0.3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pleasant
Anteckningar om analysprocent (Reaktiva estrar)
Linjär formel CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1777487
Löslighetsinformation Immiscible with water.
IUPAC-namn 4-prop-2-enoyloxibutylprop-2-enoat
Formel vikt 198.22
Procent renhet ≥85%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Butanediol diacrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,4-Butanediol diacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.