Läs mer
1,4-Butanediol diakrylat, 85+%, stab. med 50–105 ppm hydrokinon
Produktkod. 11323018
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323018 25 g 25g
11313018 5 g 5g
11303018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032780.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1070-70-8 | C10H14O4 | 198,22 g/mol
1,4-butandioldiakrylat används som ett multifunktionellt tvärbindare. Det används i torkteknik för målningar, beläggningar, bläck, hartser och lim. Den fungerar som en mellanprodukt för polymersyntes i den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1070-70-8
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00014940
InChI-nyckel JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-butanediol diacrylate, butylene diacrylate, butanediol diacrylate, tetramethylene glycol diacrylate, 1,4-butylene glycol diacrylate, tetramethylene acrylate, tetramethylene diacrylate, 1,4-butylene diacrylate, 1,4-butanediyl diacrylate, 1,4-butanediyl bisacrylate
PubChem CID 70613
LEDER C=CC(=O)OCCCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanediol diacrylate
Namnnotering Stabiliserat med 50 till 105 ppm hydrokinon
Färg Färglös
Densitet 1.051 g/mL
Kokpunkt 83 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Trevligt
Anteckningar om analysprocent (Reaktiva estrar)
Linjär formel CH2=CHCO2(CH2)4O2CCH=CH2
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1777487
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
IUPAC-namn 4-prop-2-enoyloxibutylprop-2-enoat
Formel vikt 198.22
Procent renhet ≥85%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.