Läs mer
1,4-Butanediol diglycidyleter, 96 %
Produktkod. 11363276
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363276 50 g 50g
11353276 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12632.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2425-79-8 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
1,4-butandiol diglycidyleter används för att framställa amylos, xylan och hydroxietylcellulosa, för att tvärbinda polyetylenimin som också fungerar som ett hålblockerande skikt i organiska solceller, för att tvärbinda hyaluronsyra till hydrogeler och för aktivering av lösliga dextranpolymerer. Det är den mest använda homobifunktionella epoxidföreningen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,4-butandiol diglycidyleter används för att framställa amylos, xylan och hydroxietylcellulosa, för att tvärbinda polyetylenimin som också fungerar som ett hålblockerande skikt i organiska solceller, för att tvärbinda hyaluronsyra till hydrogeler och för aktivering av lösliga dextranpolymerer. Det är den mest använda homobifunktionella epoxidföreningen
Löslighet
°
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2425-79-8
Molekylformel C10H18O4
Molekylvikt (g/mol) 202.25
MDL-nummer MFCD00005146
InChI-nyckel SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
IUPAC-namn 2-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)butoximetyl]oxiran
LEDER C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Densitet 1.049
Kokpunkt 157 °C till 158 °C (11 mmHg)
Flampunkt 140 °C (284 °F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 50 g
Beilstein 115238
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (55,6 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 202.25
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.