Läs mer
1,4-butanediol diglycidyleter, TRC
Produktkod. 30331692
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30331692 5 g
1 options
Produktkod. 30331692 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB7013655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
CAS 2425-79-8
Molekylformel C10 H18 O4
Kvantitet 5 g
Synonym Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis-, Butane, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)- (6CI,8CI), 2,2'-[1,4-Butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane, 1,4-Bis(glycidyloxy)butane, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane, 1,4-Butanediol diglycidyl ether, 1,4-Butylene glycol diglycidyl ether, 1,4-Diglycidyloxybutane, BDDGE, NSC 24834, Tetramethylene glycol diglycidyl ether, [Tetramethylenebis(oxymethylene)]dioxirane
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
LEDER C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
IUPAC-namn 2-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)butoxymetyl]oxiran
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Formel vikt 202.1205